Learn More
Brady™ Rouleau en vinyle intérieur / extérieur HandiMark™
Click to view available options
Dimensions (LxW):
15 m x 25 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Étiquettes en vinyle pour utilisation en intérieur/extérieur pour étiqueteuse HandiMark
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Amendement MCV 2005/618/CE de la directive RoHS 2002/95/CE |
| Description | Rouleau en vinyle intérieur / extérieur HandiMark |
| Type d’adhésif | Acrylique, Permanent, Basse température |
| Revêtement | Revêtement en poudre |
| Couleur | Gris |
| Finition | Brillant |
| Matériau | Vinyle |
| Type de produit | Rouleau intérieur / extérieur HandiMark |
| À utiliser avec (application) | Pour l’identification d’installations et de sécurité |
| À utiliser avec (équipement) | Imprimante HandiMark |
| Afficher plus |