Learn More
Brady™ Rubans HandiMark™
Code produit. 10755885
Click to view available options
Largeur (impériale):
0,5 in
2 in
Couleur:
Clear
Jaune
Rouge
Type de produit:
Rubans Handimark – B-595, 50 mm, rouge
Rubans Handimark – B-595, 50 mm, transparent
de dia. int.
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10755885
Marque: Brady™ 142274
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les rouleaux HandiMark™ sont en vinyle à faible retrait durable avec adhésif très agressif, idéal pour le marquage des tuyaux, de l’équipement, des étagères et de presque toutes les autres surfaces industrielles.
  • Matériau très souple avec adhésif permanent très adhérent pour surfaces rugueuses, très texturées, sales et agressives—notamment extérieures
  • Se conforment et adhèrent aux surfaces "difficiles" telles que des parpaings peints, du bois peint, du plastique texturé, des tuyaux à chemise de papier et des boîtes moulées par soufflage
  • Résistantes aux expositions aux produits chimiques, graisses et huiles, pulvérisations de sels, nettoyeurs et détergents et la saleté industrielle en général
  • Durée de vie en extérieur de 8 à 10 ans en moyenne à des températures comprises entre -40°F et 180°F (-40°C et 82°C) ; peuvent être appliquées à des températures jusqu’à 0°F (-18°C)
Spécification
Certifications/Conformité RoHS, 2005/618/CE MCV, 2002/95/CE, ASTM D 523
Description Rouleau en vinyle intérieur / extérieur HandiMark
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Couleur Jaune
Finition Brillant
Format de dia. int.
Matériau Vinyle
Type de produit de dia. int.
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Marquage de tuyauterie, ruban à flèches, marquage d’entrepôt, panneaux d’avertissement, panneaux de sécurité, arcs électriques et étiquettes visuelles sur le lieu de travail
À utiliser avec (équipement) Étiqueteuse portable HandiMark™ ; Étiqueteuse BMP™ 71
Brillant 50 unités Gardner
Durée de vie 8 à 10 ans
Quantité 1 de chaque
Plage de températures (impériale) –40 à 180°F
Plage de températures (métrique) -40°C à +82°C
Épaisseur (impériale) 0,004 in
Épaisseur (métrique) 0,102 mm
Longueur (impériale) 50 ft
Longueur (métrique) 15,24 m
Largeur (impériale) 2 in
Largeur (métrique) 50 mm