Learn More
SI Analytics™ Conductimètre d’eau pure HandyLab 200
Tous les produits SI Analytics Produits
Click to view available options
Enregistrement des données:
Manuel
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pour une utilisation en mobilité
- Résultats reproductibles grâce à la fonction automatique active de lecture automatique
- Stockage de données avec sortie sur l’affichage
- Affichage graphique rétroéclairé avec menu de texte clair
- IP67 étanche
- Kit de conductimètre HandyLab 200 avec cellule de conductivité LF313T pour les mesures dans l’eau purifiée
Spécification
Spécification
| Constante de cellule | Fixe :0,475 cm-1, 0,100 cm-1, 0,010 cm-1 |
| Gamme (conductivité) | 0 à 1 000 mS/cm +/- 0,5 % par rapport à la moyenne |
| Gamme (salinité) | 0 à 70,0 (IOT) |
| Gamme (TDS) | 0 to 1999 mg/L, 0 to 199.9 g/L |
| Plage de températures (métrique) | -5°C à +105°C |
| Précision (température) | ± 0,1°C |
| Type d’affichage | LCD noir et blanc graphique rétro-éclairé |
| Détails de la gestion des données | mémoire de 200 ensembles de données manuels |
| Modèle | HL200PureWater |
| Alimentation électrique | 4 piles AA de 1,5 V ou 4 batteries rechargeables NiMH de 1,2 V |
| Afficher plus |