Learn More
Brand™ Pipette électronique pour usage répétitif HandyStep™
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1 à 50 ml
Description
Fournit des distributions sans effort dans une variété d’applications. Le moteur réduit les contraintes exercées sur la main et élimine toute incohérence de l’opérateur.
- Reconnaissance automatique de la taille des cônes BRAND PD-Tips encodés qui ont la taille encodée dans leurs pistons.
- Après l’insertion du cône, la taille est automatiquement reconnue et affichée, ce qui facilite la sélection du volume à distribuer.
- Le système ouvert accepte la plupart des cônes de systèmes de distribution tiers.
- Réglage continu du volume variable de 1 µL à 50 ml.
- Propose trois fonctions différentes : distribution, distribution automatique et pipetage.
- En mode automatique, l’instrument utilise sa fonction d’apprentissage pour calculer l’intervalle de temps moyen entre vos trois premières étapes de distribution et continue automatiquement à travailler à ce rythme.
- Le bloc-batterie nickel-hydrure-métallique (NiMH) remplaçable peut être chargé à l’intérieur ou à l’extérieur de l’instrument.
- Marquage CE conformément à la directive 98/79 EG relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
Spécification
Spécification
| Type de batterie | Hydrure métallique de nickel |
| Certifications/Conformité | Marquage CE conformément à la directive 98/79 EG relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. |
| Pointes compatibles | Pointes BRAND™ PD et la plupart des pointes de distributeur tiers. |
| Matériau | Plastique |
| Type | Pipette répétitive électronique |
| Volume (métrique) | 1 à 50 ml |
| Comprend | Station de charge et adaptateur secteur |
| Type de bouchon | Europe (continent) |
| Tension | 230 V |
| Fréquence | 50 Hz |