Learn More
OHAUS™ Balances à plateau suspendu
Haute précision et valeur ajoutée remarquable.
402.00€
Spécification
Diamètre (impérial) du bac externe | 3,5 in |
---|---|
Diamètre (métrique) du bac externe | 9 cm |
Profondeur (impériale) | 7 po |
Profondeur (impériale) du bac | 0,5 in |
Profondeur (métrique) | 17,78 cm |
Code produit | Marque | Étalonnage | Modèle | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Étalonnage | Modèle | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10302952
|
OHAUS™
80000009 |
100 x 10 g (avant, deuxième et troisième faisceaux), 10 x 0,0 | 310-00 | Balance Dial-O-Gram™ |
402.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-04-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
Modèles à cadran et à faisceau Vernier.
Propriétés standard
- La construction robuste est dotée d’un plateau et d’un arceau en acier inoxydable de série, de roulements à revêtement en agate, de pivots de précision et d’un fléau en aluminium moulé pour une longue durée de vie et des performances précises
- Les fléaux à encoches et à plusieurs niveaux avec poids à indication de centrage augmentent la visibilité, tandis que le dispositif de lecture d’extrémité sans parallaxe permet une utilisation même dans les environnements à lumière crue
- Les autres caractéristiques incluent l’amortissement magnétique pour ralentir l’oscillation, le compensateur de réglage du zéro à ressort, la plateforme de gravité spécifique à stockage automatique et un cadran vernier à lecture directe (uniquement pour numéro de catalogue 02-020-10)
Les numéros No. 02-020-10 Le fléau avant est gradué de 10 à 100 g par incréments de 10 g ; le fléau arrière est gradué de 100 à 200 g par incréments de 100 g ; cadran Vernier de 0 à 10 g par incréments de 0,01 g.
Cat. No. 02-021 Le fléau avant est gradué de 0 à 1 g par incréments de 0,01 g ; le deuxième fléau est gradué de 1 à 10 g par incréments de 1 g ; troisième fléau de 10 à 100 g par incréments de 10 g ; quatrième fléau de 100 à 200 g par incréments de 100 g.
Service Plan
Contrat d’entretien disponible.
Spécification
3,5 in | |
7 po | |
17,78 cm | |
9 po | |
14 po | |
5 ans |
9 cm | |
0,5 in | |
1,27 cm | |
22,86 cm | |
35,56 cm | |
0,6 lb, 300 g |