Learn More
Corning™ Solutions salines équilibrées de Hanks
BIOPHARMA
Code produit. p-91034
Click to view available options
Quantité:
1 x 500 ml
6 x 500 mL
6 x 500 ml
Concentration:
1 X
1 X
Sans additif:
Sans calcium, Sans magnésium, Sans rouge de phénol
Sans calcium, sans magnésium, No Magnesium
Conditionnement:
6 pièces
Avec additifs:
Calcium pyrophorique ou Alliages pyrophoriques de calcium, Magnésium
Code produit. 15363571
Marque: Corning™ 21021CV
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les solutions salines sont expédiées à température ambiante, sauf indication contraire
Le pH des solutions 10X doit être ajusté après dilution à la concentration 1X.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Rouge orangé
Contenu et stockage De 2° à 8°C
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Solution saline équilibrée de Hanks
Sans additif Sans calcium, sans magnésium, No Magnesium
Formule Chlorure de potassium 0,4 g/L, phosphate monopotassique 0,06 g/L, chlorure de sodium 8 g/L, phosphate disodique (anhydre) 0,0477 g/L, bicarbonate de sodium 0,35 g/L, D-glucose 1 g/L, rouge phénol, sodium 0,01 g/L
pH 7 à 7,4
Quantité 6 x 500 mL