Learn More
RETSCH Têtes de division en aluminium anodisé dur
Code produit. 10762711 Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Pour des aliments de 10 mm maximum
Pour des aliments de 5 mm maximum
Comprend:
10 sorties d’échantillons à libération rapide
6 sorties d’échantillonnage à dégagement rapide
8 sorties d’échantillons à libération rapide
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10762711
Marque: RETSCH 42.793.0009
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Accessoire diviseur d'échantillon PT100
• Tête de division pour particules <5mm
• 8 sorties
Spécification
Type de produit Tête de division
À utiliser avec (équipement) Pour des aliments de 5 mm maximum
Comprend 8 sorties d’échantillons à libération rapide
Matériau Aluminium anodisé dur
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.