Learn More
3M™ Casque de sécurité avec bandeau en plastique, G2000CUV-VI
Description
- Casque de sécurité léger blanc avec suspension à verrou
- Le disque du capteur 3M™ Uvicator™ vous indique quand votre casque de sécurité a été exposé aux rayons UV et qu’il est temps de le remplacer
- Le bord étendu situé à l’arrière du casque offre une protection supplémentaire pour la zone sensible du cou
- Surface plane pour l’impression d’un nom de marque ou d’un logo
- Bandeau facile à remplacer pour plus de confort et d’hygiène
- Bandeau ventilé pour un meilleur confort
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN397 |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | ABS stabilisé aux UV |
| Dimensions | 54 à 62 cm |
| Poids (métrique) | 340 g |
| Ventilée | Oui |