Learn More
3M™ Casque de chantier, Uvicator Bandeau anti-transpiration en plastique ventilé à cliquet
Code produit 17996072 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17996072 Bleu 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17996072 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000039719
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.00€
    23.77€ / 1 pièces
    Économisez 8.23€
    25% de réduction
Expédition estimée: 28-12-2026
Le casque de chantier de la série G3000 a été conçu en étroite collaboration avec des travailleurs des secteurs industriel et forestier. Il est conçu pour être utilisé dans des environnements difficiles exigeant une protection efficace, une excellente ventilation et un champ de vision maximal.
  • Casque de chantier conçu pour une utilisation en environnements difficiles, avec une excellente ventilation et un bon champ de vision.
  • 3M™ Uvicator™ Le disque capteur vous indique quand votre casque de chantier a été surexposé aux rayons UV et qu'il est temps de le remplacer.
  • Sa conception aux formes arrondies permet d'éviter que les pièces ne s'accrochent aux câbles ou aux branches.
  • Les orifices de ventilation répartis sur une large surface assurent une circulation d'air maximale, améliorant ainsi le confort de celui qui les porte.
  • Le harnais de tête peut pivoter à 180°.° pour une meilleure visibilité lors de travaux dans des espaces confinés
  • Grâce à sa conception fine, les objets qui tombent glissent facilement et ne délogent pas le casque de sa position.
  • Son design aux formes douces et arrondies, sans aucun élément pointu ou saillant, sa doublure extrêmement confortable et son ajustement simple font du G3000 un modèle unique.
  • Un pic court améliore la visibilité vers le haut
  • Options de personnalisation et d'impression de logo disponibles
  • Bandeau anti-transpiration remplaçable en cuir ou en plastique ; option de support de lampe de mine disponible
  • Homologué pour une utilisation à -30 °C
  • Disponible en 8 couleurs standard (blanc, jaune, bleu, rouge, vert, orange, noir, vert haute visibilité)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Bleu
À utiliser avec (équipement) Orejeras, protector facial
Type de produit Casque de protection
Dimensions Universel
Ventilée Ventilé
Type de tête Côté du devant (court)
Largeur (métrique) 20.7 cm
Largeur (impériale) 8,15 in