Learn More
Nabertherm™ Four de trempe
Code produit. 17308039 Tous les produits Nabertherm Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
9 L
11 L
17 L
30 L
40 L
60 L
Type de contrôleur:
B500
C540
Régulation de la température:
Minutes avant température max. : 105
Minutes avant température max. : 120
Minutes avant température max. : 180
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17308039
Marque: Nabertherm™ N05H1NMNE
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les fours à chambre sont parfaitement adaptés pour résister à une utilisation intensive en laboratoire, par exemple lors du traitement thermique des métaux, ou lorsqu’une isolation robuste avec des briques réfractaires légères est nécessaire.Les fours peuvent être prolongés avec une variété d’accessoires.
  • Température max. :1280°C
Spécification
Type de contrôleur C540
Capacité (métrique) 40 L
max. (métrique) 1280°C
Type Four de trempe
Régulation de la température Minutes avant température max. : 120
Dimensions (P x l x H) intérieures 350 x 500 x 250 mm
Dimensions (L x l x H) extérieures 1040 x 1250 x 1340 mm