Learn More
Sartorius Ensemble matériel pour ioniseur intégré
Codice prodotto. 17987320 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
:
Type : licence de logiciel
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17987320
Marca: Sartorius QAPP1001
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Ioniseur d’activation pour Cubis™ II destiné à neutraliser efficacement les charges des échantillons, des conteneurs ou des poudres.
  • Mise à jour de l’ioniseur intégré pour les microbalances haute capacité à résolution ultra-élevée Sartorius Cubis II
  • Neutralise efficacement les charges électrostatiques des échantillons, des conteneurs ou des poudres
  • Permet de garantir des résultats précis et des lectures stables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
À utiliser avec (équipement) Cubis™ II High-Capacity Micro Balance
Type Licence de logiciel
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato