Learn More
Harmine, LoGiCal
Code produit. 30460576
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
Code produit. 30460576
Marque: LoGiCal LGCFOR2562.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Harmine
CAS 442-51-3
Noms d’analytes ou de composants Harmine
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C13 H12 N2 O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 9H-Pyrido[3,4-b]indole, 7-methoxy-1-methyl-, 7-Methoxy-1-methyl-9H-pyrido[3,4-b]indole, Banisterin, Banisterine, Harmin, Harmine, Leucoharmine, Telepathin, Telepathine, Yagein, Yageine, 1-Methyl-7-methoxy-beta-carboline, 1-Methyl-7-methoxy-β-carboline
Formule InChI InChI=1S/C13H12N2O/c1-8-13-11(5-6-14-8)10-4-3-9(16-2)7-12(10)15-13/h3-7,15H,1-2H3
Type de solution Neat
SMILES COc1ccc2c(c1)[nH]c3c(C)nccc23
Nom IUPAC 7-methoxy-1-methyl-9H-pyrido[3,4-b]indole
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 212.25
Quantité 10 mg
Poids de la formule 212.095 g/mol