Learn More
Brady™ Harsh Environment Multipurpose Continuous Clear Polyester Labels for M6/M7 Printers
Get aggressive adhesive labels for difficult surfaces, and the harshest environments. These clear, polyester labels are ideal for labs, asset tracking and faceplate labeling.
56.45€ - 155.04€
Specifications
| Autoclavable | Autoclavable |
|---|---|
| Certifications/Compliance | ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA Approved, UL Recognized |
| Coating | None |
| Color | Clear |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Product Code | Brand | Dimensions (L x W) | For Use With (Equipment) | Price | Quantity & Availability | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Code | Brand | Dimensions (L x W) | For Use With (Equipment) | Price | Quantity & Availability | ||||
|
17898944
|
Brady™
173233 |
50 ft. x 0.375 in. | M710, BMP71 |
71.95€
1 pièces |
Expédition estimée: 08-12-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
|
17839014
|
Brady™
174332 |
50 ft. x 0.375 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) |
58.05€
1 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
|
17878934
|
Brady™
173226 |
50 ft. x 0.5 in. | M710, BMP71 |
56.45€
1 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
|
17898324
|
Brady™
174362 |
50 ft. x 0.5 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) |
65.85€
1 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
|
17839054
|
Brady™
173297 |
50 ft. x 1 in. | M710, BMP71 |
99.20€
1 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
|
17808364
|
Brady™
174307 |
50 ft. x 1 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) |
108.00€ 103.27€ / 1 pièces Économisez 4.73€ 4% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
|
17829114
|
Brady™
174317 |
50 ft. x 1.9 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) |
161.00€ 155.04€ / 1 pièces Économisez 5.96€ 3% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
|
17859214
|
Brady™
173266 |
50 ft. x 2 in. | M710, BMP71 |
149.00€ 143.54€ / 1 pièces Économisez 5.46€ 3% de réduction |
Expédition estimée: 08-12-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- High-tack permanent adhesive for stainless steel, powder coated metals, painted enamel, and plastics in all-weather applications
- Resists exposure to UV light, extreme temperatures, fuel and oil, degreasers, cleaners, and detergents
- Black print on clear polyester
- UL Recognized to UL969, CSA to C222 No 015-95, RoHS compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863)
Specifications
| Autoclavable | |
| None | |
| Single-side Printable | |
| Label | |
| No | |
| Rectangle | |
| -70°C to +100°C | |
| 0.076 mm | |
| 15.24 m |
| ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA Approved, UL Recognized | |
| Clear | |
| Thermal Transfer | |
| Asset Tracking, Barcode Labeling, Equipment Labeling, General Identification, Laboratory Labeling | |
| 50 ft. | |
| -94°F to +212°F | |
| 0.003 in. | |
| 50 ft. |