Learn More
Eurofins DiscoverX Haspin Protein, Active
Description
HASPIN (Histone H3 Associated Protein Kinase) is a Protein Coding gene. An important paralog of this gene is IRAK1. This protein is a Serine/threonine-protein kinase that phosphorylates histone H3 at 'Thr-3' (H3T3ph) during mitosis. May act through H3T3ph to both position and modulate activation of AURKB and other components of the chromosomal passenger complex (CPC) at centromeres to ensure proper chromatid cohesion, metaphase alignment and normal progression through the cell cycle.
GenBank NM_031965
Spécification
Spécification
| Formule | mg/mL of enzyme in 50 mM Tris/HCl pH 7.5, 300 mM NaCl, 0.1 mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270 mM sucrose, 1 mM benzamidine, 0.2 mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol. Frozen solution. |
| Poids moléculaire | 41.1 kDa |
| Quantité | 250 μg |
| Espèces | Human |
| Recombinant | Recombinant |
| Marqueur de protéine | N-terminal 6His |
| Système d’expression | Recombinant enzyme expressed in Sf21 insect cells |
| Forme protéique | Truncated |
| Pureté ou qualité | ≥63% |
| Protéine | Haspin, active |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.