Learn More
Applied Biosystems™ HATU Coupling Reagent
Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Description
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver au réfrigérateur (2 à 8°C). |
| À utiliser avec (application) | Synthèse de peptides |
| Type de produit | Résine de synthèse de peptides |
| Quantité | 100 g |
| Conditions d’expédition | Glace |
| Forme | Résine |