Learn More
Cole-Parmer™ Robinet à pointeau en PVC Hayward
Click to view available options
Diamètre du filetage:
0,375 po NPT(F)
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Un contrôle précis du débit vous permet de régler le débit à quelques gouttes par minute
- Les joints sont des joints toriques FPM à usage intensif
- Les soupapes en PVDF naturel constituent l’option idéale pour les applications haute pureté et haute température
- Le corps de soupape comprend des brides pour le montage sur panneau
- Les raccords sont des filetages de tuyau standard
Spécification
Spécification
| Matériau | PVC, PTFE, Viton |
| Gamme de produits | Robinet à pointeau en PVC Hayward 155.522.554 |
| Admission | NPT(F) 3/8 po |
| Port de sortie | NPT(F) 3/8 po |
| Taille du port | 0,375 NPT(F) |
| Diamètre du filetage | 0,375 po NPT(F) |
| Matériau (joint) | Joint torique en FPM |
| Pression maximale | 150 psi |
| Max. Operating Temperature (English) | 140°F |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 60°C |
| Afficher plus |