Learn More
Brady™ Étiquettes de produits chimiques dangereux pour la série B30
Code produit. 15931011
Click to view available options
Affichage:
Disposition L3B
Disposition L4A
Conditionnement:
200 pièces
Code produit. 15931011
Marque: Brady™ 121649
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Étiquettes chimiques GHS/CLP préimprimées pour imprimantes BBP3X, S3XXX et i3300.
  • Adhésif acrylique permanent
  • Pour les surfaces lisses et texturées
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Type d’adhésif Acrylique, permanent
Couleur Rouge sur blanc
Affichage Disposition L4A
Finition Brillant
Matériau Vinyle (B-7569)
Print Technology Transfert thermique
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Identification des installations, identification des communications relatives aux dangers, étiquetage des appareils électriques
À utiliser avec (équipement) Imprimantes d’étiquettes industrielle BBP™30, BBP™31, BBP™33, BBP™35 Multicolor, BBP™37 Multicolor, BradyPrinter i3300, BradyPrinter S3000, S3100 et i5300
Étiquettes par rangée 1
Quantité 200 étiquettes
Forme Rectangle
Plage de températures (métrique) -20°C à +75°C
Épaisseur (métrique) 0,102 mm
Répétition verticale (métrique) 162 mm
Largeur (métrique) 155 mm
Hauteur (métrique) 105 mm
Alternate Part Number B30-262-7569-CLP4A