Learn More
Brady™ Étiquettes de substances dangereuses, mandrin de 76 mm
Click to view available options
Comprend:
Disposition en losange
Disposition en losange 3A
Disposition en losange 4A
Disposition en losange 2
Disposition en losange 3B
Disposition en losange 4B
Conditionnement:
1000 pièces
Description
- Losanges rouges pré-imprimés intégrés
- Prêtes pour l’impression de l’avertissement requis, conformément aux dernières réglementations
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Certifications/Conformité | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Type d’adhésif | Acrylique, permanent, Permanent |
| Revêtement | None |
| Couleur | Rouge sur blanc |
| Finition | Brillant |
| Format | Die-cut |
| Matériau | Polypropylène (B-7594) |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Afficher plus |