Learn More
Brady™ Étiquettes de substances dangereuses, mandrin de 76 mm
Code produit. 15981021
Click to view available options
Comprend:
Disposition en losange
Disposition en losange 3A
Disposition en losange 4A
Disposition en losange 2
Disposition en losange 3B
Disposition en losange 4B
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 15981021
Marque: Brady™ 622287
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Étiquettes d’imprimante de paillasse pré-imprimées pour les substances dangereuses CLP-GHS.
  • Losanges rouges pré-imprimés intégrés
  • Prêtes pour l’impression de l’avertissement requis, conformément aux dernières réglementations
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Type d’adhésif Acrylique, permanent, Permanent
Revêtement None
Couleur Rouge sur blanc
Finition Brillant
Format Die-cut
Matériau Polypropylène (B-7594)
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Label
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Identification des communications relatives aux dangers
À utiliser avec (équipement) Imprimantes BradyPrinter i5100, i7100, BradyPrinter PR Plus et IP™, imprimantes THT avec mandrin de 76 mm
Comprend Disposition en losange 4A
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) -20°C
Modèle THTCLP-M-L4A-7594-1
Nb par paquet 1000 Label(s) / Roll
Quantité 1 000 étiquettes
Forme Rectangle
Dimensions 75.00 mm (W) x 110.00 mm (H)
Plage de températures (impériale) -4°F to 212°F
Plage de températures (métrique) -20°C à +100°C
Épaisseur (impériale) 0.0031 in.
Épaisseur (métrique) 0,079 mm
Répétition verticale (métrique) 115,4 mm
Dimensions (LxW) 75.00 mm (W) x 110.00 mm (H)
Longueur (impériale) 4.33 in.
Largeur (impériale) 2.95 in.
Largeur (métrique) 75 mm
Largeur (impériale) de la zone imprimable 75.00 mm
Hauteur (impériale) 4.33 in.
Hauteur (métrique) 110 mm
Alternate Part Number THTCLP-M-L4A-7594-1