Learn More
asecos™ Rack pour substances dangereuses (élément d'extension)
Code produit. 17866416 Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 l
40 l
Poids (métrique):
49 kg
52 kg
57 kg
64 kg
83 kg
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17866416
Marque: asecos™ 27858
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Stockage de produits chimiques agressifs
  • Cadre de rayonnage galvanisé
  • Construction robuste avec des traverses
  • Les niveaux de stockage sont réglables en intervalles de 25mm
  • Charge admissible par niveaux de stockage: 200kg (manière uniforme)
  • Livraison démontée avec instructions de montage
  • Bac en plastique très résistant aux produits chimiques agressifs (par ex. acides et bases)
Spécification
Capacité (impériale) 7.9 gal.
Capacité (métrique) 30 l
Matériau Acier
Type Drum Rack
Longueur (impériale) 39.84 in.
Longueur (métrique) 1012.00 mm
Largeur (impériale) 39.84 in.
Largeur (métrique) 1012.00 mm
Hauteur (impériale) 78.74 in.
Hauteur (métrique) 2000.00 mm
Profondeur (impériale) 25.08 in.
Profondeur (métrique) 637.00 mm
Poids (impériale) 141.09 lb.
Poids (métrique) 64 kg