Learn More
New Pig™ HazMat Spill Kits
Code produit. 12903595
Encompass_Preferred
Click to view available options
Capacité (métrique):
13,62 l
34,068 l
79,49 l
À utiliser avec (application):
Absorption d’acides, de bases, de fluides inconnus
Acides, bases, matières inconnues
Huiles, liquides de refroidissement, solvants, eau
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12903595
Marque: New Pig™ 64CRSC
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
  • Features absorbents proven for rapid response
  • Absorbents are specially treated for unsurpassed performance with concentrated corrosives,such as 98% sulfuric acid and 30% sodium hydroxide
  • Socks stop spreading spills; PIG HazMat Pads absorb quickly
  • Prepacked container provides easy access to contents
  • Temporary disposal bags with ties help make cleanup easier
  • Tamperproof seals help prevent pilfering of spill response supplies
Spécification
Capacité (métrique) 13,62 l
Matériau Polyethylene, Polypropylene
Type Spill Kit
À utiliser avec (application) Absorption d’acides, de bases, de fluides inconnus
Comprend 1 External dia. 3 in., 46 in. L PIG™ HazMat Chemical Absorbent Sock, 1 External dia. 3 in., 10 ft. L PIG™ HazMat Chemical Absorbent Sock , 4 L x W: 20 x 15 in. PIG™ HazMat Mat Pad, 6 L x W: 6 x 2 in. Tamperproof Seal Label, 2 W x H: 18 x 30 in. Polyethylene Disposal Bags
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.