Learn More
Horst™ Ruban de chauffage HB
Code produit. p-8000267
Click to view available options
Longueur (métrique):
1,0 m
1,5 m
2,0 m
Puissance:
250 W
350 W
500 W
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10799632
Marque: Horst™ 20202
Il en reste null
Specifications
Longueur (métrique) 1,0 m
Tension 230 V
Modèle HB
Longueur (métrique) du cordon d’alimentation 0,5 m
Puissance 250 W
Largeur (métrique) 30 mm
Type de produit Bande chauffante
À utiliser avec (application) Pour les très petits rayons de bobinage