Learn More
Lonza™ Milieu de base HBM™, 500 ml
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Milieu de base.
- Ne contient pas de cytokines de facteurs de croissance ou de suppléments.
- Pour une utilisation avec le pack de supplément de croissance HCM™ SingleQuots™ (CC-4182).
- En association avec des suppléments, ce milieu constitue un milieu de maintenance hautement reproductible pour les hépatocytes primaires de toutes les espèces.
- Le milieu final est exempt de sérum.
- Optimisé pour la santé des cellules hépatocytes et compatible avec les hépatocytes de toutes les espèces.
Spécification
Spécification
| Type de cellule | Cellules hépatocytes |
| Type de produit | Milieu de base |
| Quantité | 500 mL |
| pH | 7,2 à 7,6 |
| Couleur | Transparent |