Learn More
IKA™ Bain chauffant HBR 4 Control
GREENER_CHOICE
Code produit. 15573587 Tous les produits IKA Produits
Click to view available options
Type de bouchon:
Fiche UE
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15573587
Marque: IKA™ 0020003549
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Bain chauffant cylindrique avec agitateur magnétique intégré pour faire circuler le liquide de trempe.
  • Bain de forme cylindrique
  • Éléments chauffants intégrés à la base du bain
  • Le milieu de transfert de chaleur peut être de l’huile à faible viscosité (50 mPas) ou de l’eau (H2 O)
  • Puissance calorifique : 1000 W
  • Deux poignées de transport
  • Limiteur de température de sécurité à variation continue conforme à la norme DIN 12877
  • Le manteau à double paroi protège contre les brûlures
  • Affichage numérique des températures et de la vitesse cibles, réelles et de sécurité
  • Entraînement d’agitateur magnétique intégré pour faire circuler le liquide de trempe, permettant une meilleure répartition de la chaleur dans le bain
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de contrôleur Contrôle de la chaleur en continu
Capacité (métrique) 4 L
Affichage LCD
Capacité de chauffage Sortie de chaleur 1000 W , RT à 210°C
Comprend Interface RS 232, sonde de température externe
Type de bouchon Fiche UE
Hauteur (métrique) 250 mm
Hauteur (métrique) intérieure 160 mm
Diamètre (métrique) 250 mm
Poids (métrique) 1,4 kg
Alimentation électrique 230/115/100 V 50/60 Hz 1020 W
Tension 230/115/100 V
Puissance 1020 W
Fréquence 50/60 Hz