Learn More
Horst™ Ruban de chauffage modèle HBV
Click to view available options
Dimensions (L x l):
7 m (L)
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Dimensions (L x l) | 7 m (L) |
| Dimensions (L x l x H) | 7 m (L) |
| Alimentation électrique | Tension ∼230 V |
| Modèle | VHB |
| Type de produit | Bande chauffante |