Learn More
Rotronic™ Sonde portable haute température modèle PEEK HC2-HK40
Click to view available options
Type:
Sonde portable haute température
Conditionnement:
1 pièce
Description
Sondes humidité/température
• Sonde haute température -100/+200°C
• Câble 2 m
• Sonde haute température -100/+200°C
• Câble 2 m
Spécification
Spécification
| Type | Sonde portable haute température |
| Matériau | PEEK |
| Tension | 3,2 à 5 V CC |
| Ampérage | 4,5 mA |
| À utiliser avec (équipement) | Pour les chambres climatiques et de température, les séchoirs, les conduits d’air |
| Quantité | 1Chaque |