Learn More
Invitrogen™ Human HCC-1/CCL14 ELISA Kit
Code produit. 15474923
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
Code produit. 15474923
Marque: Invitrogen™ EHCCL14
ELISA
The Human HCC-1/CCL14 ELISA quantitates Hu HCC-1 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu HCC-1. Principle of the method The Human HCC-1 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Ce gène, CCL14, est l’un des gènes de cytokine CC regroupés sur 17q11.2. Les cytokines CC sont des protéines sécrétées qui sont caractérisées par deux cystéines adjacentes. La cytokine codée par ce gène induit des changements dans la concentration intracellulaire de calcium et la libération d’enzymes dans les monocytes. Ce gène exprime à la fois les produits monocistroniques et bicistroniques de la transcription. Les transcripts bicistroniques comprennent le gène CCL15 de cytokine en amont. En outre, CCL14 subit un épissage alternatif dans les transcripts bicistroniques ; il est inconnu si son transcript monocistronique est également sujet à un épissage alternatif.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion Q16627
Plage de dosage 6,14-1500 pg/ml
Sensibilité du dosage 7 pg/ml
Plage d’étalonnage 7 pg/ml à 1500 pg/ml
Doser ELISA sandwich en phase solide
Conjugué Biotine
Type de produit Kit ELISA
Famille de protéines Autres protéines
Type d’échantillon Sérum, Surnageant, Surnageant
Spécificité Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées suivantes : angiogénine, BDNF, BLC, CNTF, ENA- 78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 bêta, IL-2, IL-3, Il-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, Il-9, IL- 11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF- 7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, Leptine (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 bêta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TGF-bêta, Timp-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-bêta, TPO, VEGF humains.
Suffisant pour 96 dosages
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 6358
Symbole de gène(s) CC-1,CC-3,CKB1,HCC-1,HCC-1(1-74),HCC-1/HCC-3,HCC-3,MCIF,NCC-2,NCC2,SCYA14,SCYL2,SY14
Coefficient de variation inter-dosage < 12 %
Coefficient de variation intra-dosage < 10 %
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Couvercles de plaques adhésives
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Inflammation
Volume d’échantillon Plasma, 1 μl ; sérum, 1 μl ; surnageant, 100 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme CC-1, CC-3, CKB1, HCC-1, HCC-1(1-74), HCC-1/HCC-3, HCC-3, MCIF, NCC-2, NCC2, SCYA14, SCYL2, SY14
Cible Humaine
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 4 heures 45 min