Learn More
α-HCH 100 μg/ml d’acétone, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30309082
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30309082 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30309082 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREGA09010365AC
Découvrez les matériaux de référence certifiés du Dr. Ehrenstorfer : disponible dans plusieurs formats, y compris les mélanges réglementaires multi-composants, pour étayer vos analyses alimentaires et environnementales avec une qualité traçabilité et accréditée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau alpha-HCH
CAS 319-84-6
Noms d’analytes ou de composants alpha-HCH
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C6 H6 Cl6
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme (1α,2α,3β,4α,5β,6β)-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane, (±)-α-HCH, (±)-α-Hexachlorocyclohexane, α-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane, α-666, α-BHC, α-Benzenehexachloride, α-Benzohexachloride, α-HCH, α-Hexachloran, α-Hexachlorane, α-Hexachlorcyclohexane, α-Hexachlorocyclohexane, α-Lindane
Formule InChI InChI=1S/C6H6Cl6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-6H/t1-,2-,3-,4-,5+,6+/m0/s1
SMILES Cl[C@@H]1[C@@H](Cl)[C@@H](Cl)[C@H](Cl)[C@H](Cl)[C@H]1Cl
Nom IUPAC 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane
Solvent or Matrix Acetone
Poids moléculaire (g/mol) 290.83
Quantité 1 mL
Poids de la formule 287.8601 g/mol