Learn More
Invitrogen™ HCS CellMask™ Stains
Description
Identifiez les cellules entières (cytoplasme et noyau) lors des dosages d’analyse à haute densité (HCS) grâce aux colorations polyvalentes rouge HCS CellMask, orange CellMask, verte CellMask, bleue CellMask, rouge profond CellMask et proche IR CellMask, qui sont des fluorophores qui peuvent être utilisés immédiatement après la fixation et la perméabilisation, ou après le marquage des anticorps. Elles sont disponibles dans une grande variété de couleurs pour les protocoles de multiplexage.
Les colorations HCS CellMask peuvent être appliquées aux cellules immédiatement après la fixation ou à la dernière étape des protocoles de multiplexage, et elles sont compatibles avec les protocoles de perméabilisation cellulaire à base de détergent. Si seule une coloration nucléaire est souhaitée, les colorations HCS NuclearMask peuvent être utilisées pour mesurer la teneur en ADN en plus de permettre une démarcation cellulaire robuste. Les colorations HCS NuclearMask sont également disponibles dans différentes couleurs pour une flexibilité de multiplexage.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Comprend 1 lot de flacons, fournissant suffisamment de matériau pour colorer un total de dix microplaques à 96 puits Conserver à ≤ -20°C, sous forme desséchée et à l’abri de la lumière. |
| Format | Flacon(s) |
| À utiliser avec (équipement) | Instrument à grande capacité |
| Quantité | 1 jeu |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Description | Coloration proche IR HCS CellMask™ |
| Gamme de produits | CellMask |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Type d’étiquette | Colorant fluorescent |
| Type de produit | Coloration |
| Afficher plus |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non utilisé à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.