Learn More
Molecular Probes™ HCS NuclearMask™ Stains
Description
Identifiez facilement les noyaux cellulaires dans les dosages d’analyse à haute densité (HCS) grâce aux colorations polyvalentes bleue, rouge et rouge profond HCS NuclearMask, qui survivent aux méthodes standard de fixation à base de formaldéhyde et de perméabilisation à base de détergent et peuvent être appliquées aux cellules vivantes et fixées. Étant donné que leurs colorants sont facilement discriminés d’autres fluorophores, les colorations HCS NuclearMask peuvent être utilisées dans des analyses multiparamétriques. Elles peuvent également marquer l’ensemble de la cellule (c.-à-d. le cytoplasme et le noyau) et fournir une toile de fond précise pour évaluer les caractéristiques d’intérêt.
Si la coloration cellulaire totale est souhaitée, les colorations HCS CellMask marquent la cellule entière (cytoplasme et noyau) et fournissent une toile de fond précise sur laquelle évaluer les caractéristiques qui vous intéressent. Les colorations HCS CellMask sont disponibles dans différentes couleurs pour une flexibilité de multiplexage. Des quantités suffisantes de volume sont fournies pour colorer dix plaques à 96 puits à l’aide d’un volume de dosage de 100 µl par puits.
Spécification
Spécification
| Couleur | Bleu |
| Contenu et stockage | Comprend 65 μl de concentrat 2 000X, fournissant suffisamment de matériau pour colorer un total de dix microplaques à 96 puits. Conserver entre 2 et 6°C à l’abri de la lumière. |
| Gamme de longueur d’onde d’excitation | 350/451 |
| À utiliser avec (équipement) | Instrument à grande capacité |
| Quantité | 65 μlitres |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Description | Colorant bleu HCS NuclearMask™ |
| Émission | Visible |
| Gamme de produits | NuclearMask |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Afficher plus |