Learn More
Kartell™ Entonnoirs analytiques en polypropylène
Code produit. 12010572
Click to view available options
Capacité (métrique):
3.5 ml
10 ml
20 ml
50 ml
200 ml
350 ml
700 ml
1250 ml
Diamètre (métrique) supérieur:
27mm
37 mm
46 mm
66 mm
100 mm
120 mm
150 mm
183 mm
Hauteur (métrique):
56,3 mm
63.4 mm
79 mm
112 mm
161.5 mm
184 mm
238 mm
293 mm
Longueur (métrique) du tube:
37mm
37 mm
43 mm
62 mm
82 mm
86 mm
115 mm
140 mm
Conditionnement:
1 pièce
20 pièces
5 pièces
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12010572
missing translation for 'mfr': Kartell™ 0014500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Fabriqués avec du PP pour offrir une grande résistance et une véritable durabilité. Les entonnoirs analytiques en polypropylène Kartell™ sont spécialement conçus pour la chimie analytique.
Fabriqués avec du PP pour offrir une grande résistance et une véritable durabilité. Les entonnoirs analytiques en polypropylène Kartell™ sont spécialement conçus pour la chimie analytique.
  • Papier-filtre de taille standard nécessaire
  • Côtés inclinés à 60° avec nervures internes et externes pour accélérer la filtration et éviter toute pressurisation
  • Résiste à des températures allant jusqu’à 135°C sur de courtes périodes
  • Autoclavable à 121°C pendant 20 min
  • Adapté aux denrées alimentaires
Spezifikation
Diamètre (métrique) supérieur 27mm
Capacité (métrique) 3.5 ml
Matériau PP
Hauteur (métrique) 56,3 mm
Autoclavable Autoclavables
À utiliser avec (application) Adapté aux denrées alimentaires
Longueur (métrique) du tube 37mm
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt