Learn More
Kartell™ Entonnoirs analytiques en polypropylène
Code produit. p-8000303
Click to view available options
Capacité (métrique):
3.5 ml
10 ml
20 ml
50 ml
200 ml
350 ml
700 ml
1250 ml
Diamètre (métrique) supérieur:
27mm
37 mm
46 mm
66 mm
100 mm
120 mm
150 mm
183 mm
Hauteur (métrique):
56,3 mm
63.4 mm
79 mm
112 mm
161.5 mm
184 mm
238 mm
293 mm
Longueur (métrique) du tube:
37mm
37 mm
43 mm
62 mm
82 mm
86 mm
115 mm
140 mm
Conditionnement:
1 pièce
20 pièces
5 pièces
Code produit. 11929848
Marque: Kartell™ 0014800
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqués avec du PP pour offrir une grande résistance et une véritable durabilité. Les entonnoirs analytiques en polypropylène Kartell™ sont spécialement conçus pour la chimie analytique.
Fabriqués avec du PP pour offrir une grande résistance et une véritable durabilité. Les entonnoirs analytiques en polypropylène Kartell™ sont spécialement conçus pour la chimie analytique.
  • Papier-filtre de taille standard nécessaire
  • Côtés inclinés à 60° avec nervures internes et externes pour accélérer la filtration et éviter toute pressurisation
  • Résiste à des températures allant jusqu’à 135°C sur de courtes périodes
  • Autoclavable à 121°C pendant 20 min
  • Adapté aux denrées alimentaires
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 66 mm
Capacité (métrique) 50 ml
Matériau PP
Hauteur (métrique) 112 mm
Autoclavable Autoclavables
À utiliser avec (application) Adapté aux denrées alimentaires
Longueur (métrique) du tube 62 mm
Température max. (métrique) 135°C