Learn More
Gilac™ Caisse Ajourée
Code produit. 11718511
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Code produit. 11718511
Marque: Gilac™ G156421
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Caisse ajourée empilable. Pieds hauts qui évitent l'écrasement des produits ainsi que le contact entre le fond de la caisse et la surface de réception.
  • Caisse ajourée empilable
  • Pieds hauts qui évitent l'écrasement des produits ainsi que le contact entre le fond de la caisse et la surface de réception
Spécification
Type Caisse perforée
Matériau HDPE
Couleur Blanc
Forme Rectangulaires
Capacité (impériale) 5.8 gal.
Capacité (métrique) 22 L
Certifications/Conformité Food Certified Compliance
Modèle Stackable
Longueur (impériale) 23.2 in.
Longueur (impériale) intérieure 22.2 in.
Longueur (métrique) 590 mm
Longueur (métrique) intérieure 565 mm
Largeur (impériale) 15.2 in.
Largeur (impériale) intérieure 14.2 in.
Largeur (métrique) 385 mm
Largeur (métrique) intérieure 360 mm
Hauteur (impériale) 4.7 in.
Hauteur (impériale) intérieure 3.9 in.
Hauteur (métrique) 120 mm
Hauteur (métrique) intérieure 100 mm
Poids (impériale) 2.4 lb.
Poids (métrique) 1.09 kg
Plage de températures (impériale) -40°F to +194°F
Plage de températures (métrique) -40°C to +90°C