Learn More
Kartell™ Cuve avec robinet
Code produit. p-8007239
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 l
20 l
Conditionnement:
4 pièces
5 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
Product Code. 10079922
missing translation for 'mfr': Kartell™ 0177000
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Conçu pour rationaliser l’organisation des laboratoires et des petites lignes de production. Kartell™ La cuve avec robinet offre l’opportunité d’optimiser la disponibilité de l’eau, des solutions aqueuses et des solvants dans un espace réduit.
  • Fabriqué en PE haute densité de qualité alimentaire
  • Comprend une poignée confortable pour le déplacement
  • Le robinet est placé dans une position permettant au réservoir de rester en place, afin de faciliter l’utilisation de ces bacs pour l’emballage et le transport de liquides
  • Adapté aux denrées alimentaires
Specifications
Matériau HDPE
Capacité (métrique) 10 l
Longueur (métrique) 380 mm
Largeur (métrique) 300 mm
Hauteur (métrique) 160 mm
Nb par paquet 5