Learn More
Heathrow Scientific™ Portoir pour tubes à essai en fil recouvert de PEHD, bleu
Code produit. 16360686 Tous les produits Heathrow Scientific Produits
Click to view available options
Array:
2 x 6
6 x 12
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16360686
Marque: Heathrow Scientific™ HS120085
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ce rack métallique recouvert de PEHD est un rack solide pour le transport ou la manipulation d’échantillons.
  • Résistant aux produits chimiques
  • Résiste à des températures jusqu’à -40°C
  • Autoclavables
  • Rack adapté aux flacons type Bijou et aux tubes à profil bas jusqu’à 25 mm de dia.
  • Support à fond en maille
Spécification
Type de produit Wire Frame Tube Rack
Description Portoir pour tubes à essai en fil recouvert de PEHD
Array 2 x 6
Autoclavable Autoclavable
Couleur Bleu
Capacité Tubes
Matériau Fil recouvert de PEHD
Positions 12
Forme Rectangular, Rounded Corners
Étagères None
Empilables Oui, si vide
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Tubes
À utiliser avec (équipement) Bijou Bottles and Low-profile Tubes up to 25 mm dia.
Modèle HS120085
Nbre par carton 96/carton
Nb par paquet 1 de chaque
Conditionnement Emballage cellophane
Gamme de température (métrique) -40°C
Dimensions (L x l x H) 17.6 x 6.76 x 3.2 cm
Longueur (métrique) 16,4 cm
Longueur (impériale) 6,4 in
Largeur (métrique) 6,4 cm
Largeur (impériale) 2,5 in
Hauteur (métrique) 3,2 cm
Hauteur (impériale) 1,3 in
Diamètre (métrique) du puits 25 mm