Learn More
SCAT Bac de récupération
Tous les produits SCAT Europe Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
10.5 L
12 L
23 L
24 L
Couleur:
Blanc
Noir
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Conviennent à une vaste gamme de boîtes
- Recueillent le liquide en cas de fuite
- Disponibles avec insert de base de sorte que les boîtes restent toujours propres et sèches
- Avec matériau conducteur électrostatique en option
- Fabriqué en PE-HD ou PE-HD-ec en option
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 23 L |
| Dimensions (L x l x H) | Intérieur : 290 x 200 x 385 mm, externe : 340 x 210 x 465 mm |
| Description | Bac collecteur, PEHD, dimensions (l x h x p) : 290 x 200 x 385 mm (interne), dimensions (l x h x p) : 340 x 210 x 465 mm (externe) |
| Couleur | Blanc |
| Hauteur (métrique) | 210 mm |
| Longueur (métrique) | 465 mm |
| Matériau | HDPE |
| Type | Bac collecteur |
| Largeur (métrique) | 340 mm |
| À utiliser avec | Récipients à déchets |
| Afficher plus |