Learn More
SCAT Bac de récupération
Código de producto. p-8010975 Tienda SCAT Europe Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacité (métrique):
10.5 L
12 L
23 L
24 L
Couleur:
Blanc
Noir
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10569290
missing translation for 'mfr': SCAT 117985
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Les bacs collecteurs SCAT stockent vos récipients à déchets et offrent une sécurité supplémentaire en cas de fuite.
  • Conviennent à une vaste gamme de boîtes
  • Recueillent le liquide en cas de fuite
  • Disponibles avec insert de base de sorte que les boîtes restent toujours propres et sèches
  • Avec matériau conducteur électrostatique en option
  • Fabriqué en PE-HD ou PE-HD-ec en option
Especificaciones
Capacité (métrique) 10.5 L
Dimensions (L x l x H) Intérieur : 385 x 285 x 95 mm - extérieur : 445 x 355 x 135 mm
Description Bac collecteur avec insert de base, conducteur électrostatique en PEHD, dimensions (l x h x p) : 285 x 95 x 385 mm (interne), dimensions (l x h x p) : 355 x 135 x 445 mm (externe)
Couleur Noir
Hauteur (métrique) 135 mm (extérieur), 95 mm (intérieur)
Longueur (métrique) 445 mm (extérieur), 385 mm (intérieur)
Matériau HDPE
Type Bac collecteur
Largeur (métrique) (Intérieur) 285 mm, 355 mm (extérieur)
À utiliser avec Récipients à déchets
À utiliser avec (application) Manipulation de substances dangereuses
Comprend Insert de base
Quantité 1 unités
Finition PEHD électroconducteur
Forme Rectangulaires
Autoclavable Non autoclavable
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado