Learn More
Buerkle™ PEHD, jerrican compact (électroconducteur) avec connecteur fileté
Code produit. p-9072040 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 l
10 L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16319541
Marque: Buerkle™ 04352055
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
S’utilise avec : Pour une utilisation dans des zones antidéflagrantes ; Matériau de fermeture : PEHD ; Couleur : Noir
  • PEHD, noir, antistatique
  • À utiliser dans des zones antidéflagrantes
  • Pour la distribution et le stockage de liquides combustibles et hautement inflammables
  • Avec ou sans connecteur fileté de 3/4 po
  • Grâce à sa largeur étroite, la boîte nécessite très peu de place
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 1,3 gal.
Capacité (métrique) 5 l
Couleur de bouchon Noir
Matériau du bouchon HDPE
Couleur Noir
Description Boîte
Dimensions (L x l x H) 335 x 65 x 335 mm
Jetable Non
À utiliser avec (application) À utiliser dans des zones antidéflagrantes
À utiliser avec (équipement) Robinet d’arrêt en PA
Graduations Litre
Hauteur (impériale) 13,19 in
Hauteur (métrique) 335 mm
Longueur (impériale) 13,19 in
Longueur (métrique) 335 mm
Matériau PEHD antistatique
Nb par paquet 1 Ea.
Type de produit Jerrican
Largeur (impériale) 2,56 in
Largeur (métrique) 65 mm