Learn More
Gilac™ BONBONNE CARREE HDPE 60L
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 l
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 60 l |
| Hauteur (métrique) | 615 mm |
| Comprend | Drain plug |
| Longueur (métrique) | 355 mm |
| Matériau | HDPE |
| Type de produit | Carboy with Handle |
| Forme | Carré |