Learn More
SCAT™ Jerrycan de sécurité en PEHD-EC avec bouchon
Code produit. p-7250585 Tous les produits SCAT Europe Produits
Click to view available options
Type:
Boîte
Bouchon à vis de rechange
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15745943
Marque: SCAT™ 108421
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Bidons de sécurité à conduction électrique fabriqués en matériau PEHD-EC de haute qualité. En raison de leur capacité de mise à la terre, les étincelles causées par les décharges électriques peuvent être évitées lors de l’élimination de liquides de laboratoire inflammables ou explosifs.
  • En PEHD très robuste et à conductivité électrique extrêmement résistant à tous les solvants couramment utilisés dans les laboratoires
  • Quantités de remplissage de 10 L, pour une utilisation avec des systèmes HPLC, jusqu’à 60 L avec des fûts pour la collecte de grandes quantités de récipients, p. ex. dans les systèmes d’élimination professionnels SymLine
  • Les types de filetage S50, S60/61, S70/71 et S90 sont couramment utilisés en laboratoire et sont tous compatibles avec le SCAT
  • Gamme SafetyWasteCaps pour l’élimination sûre de substances dangereuses volatiles
  • Caractéristiques de sécurité spéciales comme les flotteurs ou les bandes de visibilité intégrées assurent la surveillance permanente du niveau de remplissage
  • Les modèles pratiques comme les boîtes peu encombrantes permettent un stockage sécurisé des déchets liquides, même dans de petites zones ou dans des armoires à produits dangereux
La vaste gamme de boîtes à conductivité électrique comprend une variété de conceptions pour une utilisation individuelle en laboratoire pour l’élimination des solvants. Parfaitement adaptées à une utilisation en combinaison avec les systèmes d’élimination SCAT SafetyWasteCaps ou SymLine.
Spécification
À utiliser avec (application) Collecte des déchets liquides inflammables
À utiliser avec (équipement) Entonnoirs de sécurité
Type Boîte
Matériau HDPE
Comprend Approbation UN-X ; avec bande de visualisation
Couleur Noir
Diamètre du filetage S50
Dimensions (L x l x H) 200 x 320 x 240 mm
Certifications/Conformité UN-X Approval
Capacité (métrique) 10 L
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 2.6 gal.