Learn More
Buerkle™ PEHD, boîte électroconductrice avec approbation ONU
Code produit. p-7230571 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 L
20 L
30 L
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
This item is not returnable. View return policy
Consultez la Liste de résistance chimique !
Product Code. 15229933
missing translation for 'mfr': Buerkle™ 14280010
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Consultez la Liste de résistance chimique !
Boîte en PEHD électroconducteur pour prévenir les sources d’inflammation. Les boîtes sont capables de détourner une charge (résistance de surface de < 109 ohms) et peut être mise à la terre, ce qui la rend adaptée à une utilisation avec des liquides inflammables.
  • En PEHD électroconducteur pour prévenir les sources d’inflammation.
  • Capable de détourner une charge (résistance de surface de <109 ohms) et peut être mise à la terre
  • Peut être utilisée avec des liquides inflammables.
  • PEHD, capable de détourner une charge
  • Avec poignée de transport et bouchon à vis
  • Avec approbation UN pour le transport
  • Empilable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Autoclavable Not Autoclavable
Capacité (impériale) 2,6 gal.
Capacité (métrique) 10 L
Certifications/Conformité Approbation UN pour le transport
Type de bouchon Bouchon à vis
Couleur Noir
Dimensions (L x l x H) 300 x 200 x 258 mm
Dimensions (L x l) 300 x 200 mm
Hauteur (métrique) avec bouchon 258 mm
Comprend Poignée de transport, bouchon à vis
Longueur (métrique) 300 mm
Matériau PEHD
Type de produit Boîte
Stérilité Non-sterile
Largeur (métrique) 200 mm