Learn More
Kartell™ Cuve industrielle en PEHD
Code produit. p-8007240
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 l
5 L
10 l
Taille du bouchon:
GL 45
GL51
GL 51
Conditionnement:
24 pièces
40 pièces
48 pièces
Code produit. 15706978
Marque: Kartell™ 0178100
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La cuve industrielle en PEHD Kartell™ est utile dans les pratiques de laboratoire quotidiennes ; elle comprend une poignée confortable avec un bouchon étanche sécurisé, conformément aux recommandations DIN.
  • Conception d’emballage industriel normalisée
  • Utile dans les pratiques de laboratoire quotidiennes
  • Fabriqué en PE haute densité de qualité alimentaire
  • Comprend une poignée confortable
  • Comprend un bouchon étanche sécurisé selon les recommandations DIN
  • Il est conforme à la réglementation des Nations unies sur le transport de liquides dangereux et toxiques et convient au transport routier (ADR-RID), maritime (IMO-IMDG) et aérien (IATA-ICAO)
Spécification
Taille du bouchon GL51
Bouchon Bouchon d’étanchéité
Matériau HDPE
Capacité (métrique) 5 L
Nb par paquet 30