Learn More
Gosselin™ PEHD, jerrican (non stérile)
Click to view available options
Capacité : 10 L ; L 372 x l 217 x H 174 mm
Description
- Le jerrican de 2,5 litres comporte des graduations moulées, un col incliné et un bouchon étanche rouge avec joint imperméable
- 5Le jerrican de litres comporte un bouchon de sécurité sans joint
- Le jerrican de 10 litres comporte un bouchon étanche avec joint imperméable
Spécification
Capacité (impériale) | 2,6 gal |
Type de produit | Jerrican |
Certifications/Conformité | EC N°1935/2004 |
Couleur de bouchon | Blanc |
Matériau du bouchon | PEHD |
Type de bouchon | Bouchon à vis ouaté |
Description | Non stérile |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 45 mm |
Capacité (métrique) | 10 l |
Dimensions (L x l) | 372 x 217 mm |