Learn More
Buerkle™ Couvercle en PEHD pour cuve ronde
Code produit. 10693533 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
370 mm
460 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10693533
Marque: Buerkle™ 34820401
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le couvercle en PEHD Buerkletrade; pour cuve ronde est adapté à une utilisation avec les cuves Buerkletrade;.
ulliAccessoire pour cuves rondes/liliRésistance aux produits chimiques/liliConvient aux denrées alimentaires/liliEn PTFE/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Couvercle
Matériau Polyéthylène
Diamètre (métrique) externe 370 mm
À utiliser avec (équipement) Pour tubes ronds
Quantité 1 de chaque