Learn More
Buerkle™ Couvercle en PEHD pour cuve ronde
Le couvercle en PEHD Buerkletrade; pour cuve ronde est adapté à une utilisation avec les cuves Buerkletrade;.
18.95€ - 50.45€
Spécification
Type de produit | Couvercle |
---|---|
Matériau | Polyéthylène |
À utiliser avec (équipement) | Pour tubes ronds |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10693533
|
Buerkle™
3482-0401 |
370 mm |
18.95€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10422372
|
Buerkle™
3482-0751 |
460 mm |
50.45€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
ulliAccessoire pour cuves rondes/liliRésistance aux produits chimiques/liliConvient aux denrées alimentaires/liliEn PTFE/li/ulSpécification
Couvercle | |
Polyéthylène | |
Pour tubes ronds | |
1 de chaque |