Learn More
VITLAB™ Cuillère de mesure en PEHD
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
Conditionnement:
12 pièces
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 25 ml |
| Couleur | Naturel |
| Type de produit | Cuillère de dosage |
| Matériau | HDPE |
| Longueur (métrique) | 135 mm |