Learn More
Buerkle™ Flacon carré à col étroit
Code produit. 10785164 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 ml
50 ml
100 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10785164
Marque: Buerkle™ 03310020
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Flacon carré économique pour le conditionnement et le stockage de liquides, poudres et granulés.
  • PEHD, transparent, anti-éclaboussures
  • Zone d’écriture spéciale pour les marquages ou les caractères manuels
  • Étanche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 20 ml
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) intérieur de col 13 mm
Matériau HDPE
Longueur (métrique) 27 mm
Quantité 1
Largeur (métrique) 27 mm
Filetage (métrique) 18 mm
Closure Included Oui
Bouche Étroit
Hauteur (métrique) 51 mm