Learn More
Kautex™ Flacons à col étroit carrés en PEHD
Code produit. 17818157
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,1 L
0,25 L
0,5 L
1 L
2,5 L
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
122 pièces
247 pièces
27 pièces
544 pièces
72 pièces
Code produit. 17818157
Marque: Kautex™ 2000083970
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqués en PEHD pour une solidité et une durabilité. Les flacons à col étroit carrés en PEHD Kautex™ sont facilement stockés et permettent d’économiser de l’espace dans le laboratoire grâce à une forme carrée.
  • Section transversale carrée
  • Zone d’écriture encastrée
  • Sans bouchon. Quatre types de bouchons disponibles séparément
  • Idéal pour les liquides, étanche
Application :
  • emballage
  • envoi d’échantillons
  • transport
  • stockage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 0,1 L
Couleur Naturel
Diamètre (métrique) intérieur de col 17 mm
À utiliser avec (application) Conditionnement, envoi des échantillons, transport, stockage
Matériau HDPE
Finition de col Étroit
Closure Included Non
Bouche Étroit
Forme Carré
Hauteur (métrique) 108 mm
Type de produit Flacon à col étroit
Diamètre (métrique) 45 mm