Learn More
Fisherbrand™ Flacons rectangulaires en PEHD avec bouchons en polypropylène
Shop All Fisherbrand Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacité (métrique):
125 ml
250 ml
500 ml
1 000 ml
1 250 ml
Finition de col:
38-400
43-400
53-400
Quantité:
116 Pk.
12 Pk.
168 PK.
24 Pk.
48 Pk.
6 Pk.
missing translation for 'unitSize'
116 pièces
12 pièces
168 pièces
24 pièces
48 pièces
6 pièces
Description
- Les flacons rectangulaires à col large en PEHD naturel offrent une conception peu encombrante pour la paillasse
- Les flacons sont dotés d’une ouverture à col large, idéale pour l’échantillonnage de solides et de poudres
- Le PEHD offre une excellente protection contre l’humidité et résiste aux chocs
- Idéals pour le remplissage à grande vitesse, les spécifications pharmaceutiques exigeantes et la manipulation brutale lors de l’expédition
- Le PEHD offre une protection contre l’humidité et résiste aux chocs
- Les bouchons en polypropylène dotés de revêtements en polyéthylène expansé offrent une bonne résistance chimique, notamment aux acides, alcools, alcalis, produits aqueux, produits cosmétiques, huiles domestiques et solvants
Specifications
Specifications
| Capacité (métrique) | 1 000 ml |
| Couleur | Naturel |
| Diamètre (métrique) externe du col | 50 mm |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 44 mm |
| Hauteur (métrique) avec bouchon | 195 mm |
| Matériau | HDPE |
| Quantité | 116 Pk. |
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Finition de col | 53-400 |
| Closure Included | Oui |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction