Learn More
Kautex™ Flacon rond en PEHD
Code produit. 10030971
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
500 ml
1 000 ml
Diamètre (métrique) intérieur de col:
17 mm
17mm
19,4 mm
Conditionnement:
1 pièce
148 pièces
72 pièces
792 pièces
900 pièces
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Code produit. 10030971
Marque: Kautex™ 2000076399
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Utilisez un flacon rond en PEHD Kautex™ avec bouchon à vis à charnière pour répondre à de nombreux besoins de mise en bouteille, notamment les produits cosmétiques, par exemple les émulsions, les shampooings, les gels de douche, les crèmes et les emballages de recharge. Commandez le bouchon à charnière en PP séparément ;
  • Couleur naturelle
  • Bouchon à charnière en PP commandé séparément
  • Bouchon à couvercle à charnière pour une utilisation à une seule main
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 50 ml
Diamètre (métrique) intérieur de col 17mm
À utiliser avec (application) Conditionnement, stockage et transport
Matériau HDPE
Nbre par carton 900/boîte
Nb par paquet 1 par unité
Conditionnement Flacon
Quantité 1 par unité
Couleur de la vis Blanc
Matériau de la vis Polypropylène
Couleur de bouchon Blanc
Closure Included Non
Forme Rond
Type de produit Flacon
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 22 mm
Diamètre (métrique) 32mm
Type de bouchon Bouchon à vis avec couvercle à charnière